Merck
157554
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 45,10
US$ 45,10
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 45,10
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
217.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 45,10
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.572 (lit.)
bp
153-155 °C/18 mmHg (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
densidad
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene was used in the synthesis of 2,3-disubstituted benzo[b]furans.[1] It was also used in the synthesis of dendrimer Si[CH2CH2Si(Me)2-2,4-(MeO)2-C6H3]4.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Selective lithiation and crystal structures of G1-carbosilane dendrimers with dimethoxybenzene functionalities.
Harder S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(7), 1095-1101 (2004)
Dawei Yue et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10292-10296 (2005-12-06)
[reaction: see text] 2,3-Disubstituted benzo[b]furans are readily prepared under very mild reaction conditions by the palladium/copper-catalyzed cross-coupling of various o-iodoanisoles and terminal alkynes, followed by electrophilic cyclization with I2, PhSeCl, or p-O2NC6H4SCl. Aryl- and vinylic-substituted alkynes undergo electrophilic cyclization in