Merck
156817
Sigma-Aldrich
Diethyl diethylmalonate
98%
Sinónimos:
Diethyl 3,3-pentanedicarboxylate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 89,00
US$ 89,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 89,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2C(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clave InChI
ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)