Merck
156752
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroanisole
≥97%
Sinónimos:
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 79,10
US$ 79,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 79,10
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1909166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 79,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
mp
31-33 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling