Merck
15481
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OSu
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-L-phenylalanine N-hydroxysuccinimide ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 150,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 150,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
362.38
Beilstein:
715573
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −21.0±1°, c = 1% in dioxane
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-152 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H22N2O6/c1-18(2,3)25-17(24)19-13(11-12-7-5-4-6-8-12)16(23)26-20-14(21)9-10-15(20)22/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,19,24)/t13-/m0/s1
Clave InChI
NHUCANAMPJGMQL-ZDUSSCGKSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)