Merck
154571
Sigma-Aldrich
1-Methoxynaphthalene
≥98%
Sinónimos:
Methyl 1-naphthyl ether, NSC 5530
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 268,00
US$ 268,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 268,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Beilstein:
774884
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 268,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.621 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3
Clave InChI
NQMUGNMMFTYOHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Methoxynaphthalene was used to study the peroxygenase activity of CcP[1]. It was also used to synthesize prenyl naphthalen-ols[2].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
James E Erman et al.
BMC biochemistry, 14, 19-19 (2013-07-31)
The cytochrome P450s are monooxygenases that insert oxygen functionalities into a wide variety of organic substrates with high selectivity. There is interest in developing efficient catalysts based on the "peroxide shunt" pathway in the cytochrome P450s, which uses H2O2 in
Kazutoshi Shindo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(3), 505-510 (2011-03-11)
We performed combinational bioconversion of substituted naphthalenes with PhnA1A2A3A4 (an aromatic dihydroxylating dioxygenase from marine bacterium Cycloclasticus sp. strain A5) and prenyltransferase NphB (geranyltransferase from Streptomyces sp. strain CL190) or SCO7190 (dimethylallyltransferase from Streptomyces coelicolor A3(2)) to produce prenyl naphthalen-ols.