Merck
15446
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinónimos:
Boc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
Beilstein:
2373250
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −36±2°, c = 1% in methylene chloride
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clave InChI
YXJFAOXATCRIKU-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)