Merck
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzylamine
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
Clave InChI
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Fluoro-α-methylbenzylamine was used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1] It has also been used for nucleophilic substitution reactions.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)