153729
2-Ethoxybenzaldehyde
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
136-138 °C/24 mmHg (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OCC
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
DUVJMSPTZMCSTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)