Merck
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
Sinónimos:
o-Bromanil
About This Item
Fórmula lineal:
C6Br4(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
423.68
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
mp
148-151 °C (lit.)
cadena SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)