Merck
17290
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys-OH hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 241,00
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 241,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24N2O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
404.89
Beilstein:
8663370
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 241,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N2O4.ClH/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25);1H/t19-;/m0./s1
Clave InChI
MVMZFAIUUXYFGY-FYZYNONXSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zahraa Youssef et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-19)
This study describes the employment of gold nanorods (AuNRs), known for their good reputation in hyperthermia-based cancer therapy, in a hybrid combination of photosensitizers (PS) and peptides (PP). We report here, the design and the synthesis of this nanosystem and
Pia Lazki-Hagenbach et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
The identification of the Mas-related G-protein-coupled receptors (Mrgpr) as targets of diverse stimuli of mast cells (MCs), including neuropeptides and pseudo-allergy causing drugs, has placed these receptors at a prime position in MC research. However, the species-dependent diversity of these