15021
Boc-Phe(2-Cl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −24.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-100 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-6-4-5-7-10(9)15/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clave InChI
TUUQJNHCVFJMPU-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?