147443
3-Chloropropionyl chloride
technical grade
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
densidad
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clave InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?