145467
2-Chlorobenzyl alcohol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
227 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?