144703
3,4-Dichlorocinnamic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
218-220 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 25 mg/mL, very slightly hazy, faintly yellow
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?