Merck
141682
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneacetonitrile
97%
Sinónimos:
2-Thienylacetonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NS
Número de CAS:
Peso molecular:
123.18
Beilstein:
106960
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
115-120 °C/22 mmHg (lit.)
235-238 °C (lit.)
densidad
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CCc1cccs1
InChI
1S/C6H5NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
CLSHQIDDCJTHAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Thiopheneacetonitrile was used as reagent during the synthesis of monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hye-Seon Shin et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(11), 6324-6331 (2012-10-31)
Monodisperse Au/Au@polythiophene core/shell nanospheres were facilely prepared through the reduction of gold precursor, AuCl₄⁻, by 2-thiopheneacetonitrile in an aqueous solution. Concomitantly, 2-thiopheneacetonitrile polymerized during this redox process. As a result, Au nanoparticle was encapsulated by conductive polymer shell to afford