141224
2-Chloro-6-fluorotoluene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
densidad
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
FNPVYRJTBXHIPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?