Merck
140740
Sigma-Aldrich
Benzoyl fluoride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COF
Número de CAS:
Peso molecular:
124.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
159-161 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(=O)c1ccccc1
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)