Merck
140562
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatin
97%
Sinónimos:
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
254-258 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Clave InChI
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Chloroisatin reacts with substituted 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-ones to yield Schiff bases.
Aplicación
5-Chloroisatin was used in synthesis of Schiff base by reaction with 2-methyl-4-nitroaniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Olcay Bekircan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(9), 2126-2135 (2008-10-03)
Ethyl imidate hydrochlorides 1 were prepared by passing HCl gas through solutions of substituted benzyl cyanides and absolute ethanol. Ethoxycarbonylhydrazones 2 were synthesized from the reaction of compounds 1 with ethyl carbazate. Treatment of 2 with hydrazine hydrate leads to
Synthesis, Characterization and Biological Activities of a New 5-Chloroisatin Schiff Base and its Metal Complexes.
RAO R, et al.
Chemical Science Transactions, 2(3), 1063-1069 (2013)