Merck
140201
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 62,60
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 62,60
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C5H8CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
159-161 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
Clave InChI
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid was used to prepare precursors required for solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sureshbabu Dadiboyena et al.
Tetrahedron letters, 53(16), 2096-2099 (2012-06-21)
An efficient approach for the parallel solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives has been developed. The isoxazoles and isoxazolines were constructed through a 1,3-dipolar cycloaddition reaction of nitrile oxides, with resin-bound alkynes or alkenes. The cycloaddition reaction conditions