Merck
139130
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
97%
Sinónimos:
(±)-Methyl 2-chloropropionate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHClCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
1421535
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
4.22 (vs air)
presión de vapor
5.25 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
97%
lim. expl.
19 %
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
132-133 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2-chloropropionate is the initiating/catalyst system during the atom transfer radical polymerization of N,N-dimethylacrylamide, N-isopropylacrylamide and N-vinylpyrrolidone.
Aplicación
Methyl 2-chloropropionate was used as initiator during the synthesis of acrylamide homopolymers and acrylamide-N-isopropylacrylamide block copolymers.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Controllable synthesis of poly (N-vinylpyrrolidone) and its block copolymers by atom transfer radical polymerization.
Lu X, et al.
Polymer, 48(10), 2835-2842 (2007)
J L Rakels et al.
Enzyme and microbial technology, 15(12), 1051-1056 (1993-12-01)
The enantiomeric ratio (E) is commonly used to characterize the enantioselectivity in enzyme-catalyzed kinetic resolution. In this paper this parameter is directly derived from the enantiomeric excess of substrate and product. This is formally more correct than using Chen's equation
Copolymerization of N, N-dimethylacrylamide with n-butyl acrylate via atom transfer radical polymerization.
Neugebauer D and Matyjaszewski K.
Macromolecules, 36(8), 2598-2603 (2003)
Thermal response of narrow-disperse poly (N-isopropylacrylamide) prepared by atom transfer radical polymerization.
Xia Y, et al.
Macromolecules, 38(14), 5937-5943 (2005)
Acrylamide Homopolymers and Acrylamide-N-Isopropylacrylamide Block Copolymers by Atomic Transfer Radical Polymerization in Water.
Wever DAZ, et al.
Macromolecules, 45(10), 4040-4045 (2012)