Merck
137561
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentyn-3-ol
98%
Sinónimos:
Ethyl ethynyl methyl carbinol, Meparfynol
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 101,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH≡CC(OH)(CH3)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
969340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
6.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
solubilidad
Cellosolve: miscible
Stoddard solvent: miscible
acetone: miscible
benzene: miscible
carbon tetrachloride: miscible
cyclohexanone: miscible
diethyl ether: soluble
diethylene glycol: miscible
ethanolamine: miscible
ethyl acetate: miscible
kerosene: miscible
mineral spirits: miscible
neatsfoot oil: miscible
petroleum ether: miscible
soybean oil: miscible
densidad
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CCC(C)(O)C#C
InChI
1S/C6H10O/c1-4-6(3,7)5-2/h1,7H,5H2,2-3H3
Clave InChI
QXLPXWSKPNOQLE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-1-pentyn-3-ol acts as initiator during the synthesis of propargyl-terminated polylactide by bulk ring-opening polymerization[1].
Aplicación
3-Methyl-1-pentyn-3-ol is propargyl alcohol that can be used as:
  • A reactant to synthesize α-methylene cyclic carbonates by reacting with carbon dioxide.[2]
  • A reactant in the synthesis of 2,6,9-trisubstituted purine based CDK inhibitors.[3]
  • An initiator in the synthesis of polylactide bearing terminal propargyl group via ring-opening polymerization of L-lactide.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
3-Methyl-1-pentyn-3-ol is a sedative and induces hepatic P4503A in mouse[4].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H Teräväinen et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 49(2), 198-199 (1986-02-01)
Six patients with essential tremor tested in the therapeutic effectiveness of a 6-carbon alcohol, methylpentynol, 200 mg/day, against placebo in a randomised double-blind clinical cross-over trial. The effect of methylpentynol on postural tremor amplitude was not different from that of
Preparation of propargyl-terminated polylactide by the bulk ring-opening polymerization.
Liu X, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 46(10), 937-942 (2009)
M I Walash et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 68(6), 1209-1212 (1985-11-01)
Titrimetric and spectrophotometric titration methods are described for the quantitative determination of acetylenic hypnotics ethchlorvynol, ethinamate, and meparfynol carbamate as pure substances and in dosage forms. The methods involve the use of different brominating agents. A known excess of the
Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors: development of a general strategy for the construction of 2, 6, 9-trisubstituted purine libraries. Part 3
Brun V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(46), 8169-8171 (2001)
Yanlong Gu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(2), 391-394 (2004-01-17)
Reactions of propargylic alcohols with CO(2) in a [BMIm][PhSO(3)]/CuCl catalytic system to produce the corresponding alpha-methylene cyclic carbonates were conducted with high yields. Mild reaction conditions, enhanced rates, improved yields, and recyclable ionic liquid catalyst systems are the remarkable features