135542
Diethyl benzylmalonate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
162-163 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
Clave InChI
ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?