132713
2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
98%
Sinónimos:
4-Nitro-2,6-xylenol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
168 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Clave InChI
FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?