Merck
129720
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
98%
Sinónimos:
Metol
About This Item
Fórmula lineal:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
172.19
Beilstein/REAXYS Number:
3919382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
autoignition temp.
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)