Merck
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
Clave InChI
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)