Merck
127094
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Sinónimos:
1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene, N ,N ,N ′,N ′-Tetramethyl-1,4-diamino-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2CH=CHCH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
171-172 °C/735 mmHg (lit.)
densidad
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C\C=C\CN(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clave InChI
KUEDAAUECWBMLW-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)