12688
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-2-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-D-norvaline
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI key
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?