Merck
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Sinónimos:
Diethyl succinylosuccinate
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 385,00
US$ 385,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 385,00
About This Item
Fórmula lineal:
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 385,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
127-129 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters)[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)