Merck
126012
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylacetonitrile
97%
Sinónimos:
2,6-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.04
Beilstein:
1910482
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
73-75 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cccc(Cl)c1CC#N
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Clave InChI
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Dichlorophenylacetonitrile was found to degrade rapidly in non-sterile soils but not in azide treated soils.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hydrolysis of 2,6-dichlorobenzonitrile in soils.
G G Briggs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(1), 97-99 (1970-01-01)