125512
Cyclopropyl phenyl ketone
97%
Sinónimos:
Benzoylcyclopropane
Productos recomendados
densidad de vapor
5 (vs air)
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
densidad
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clave InChI
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?