Merck
108707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-pentanone
97%
Sinónimos:
Ethyl isopropyl ketone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 84,20
25 G
US$ 248,00
US$ 84,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 84,20
25 G
US$ 248,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1698849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 84,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Methyl-3-pentanone may be used to study the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Effects of lithium salts on the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide (LiTMP). A convenient method for highly E-selective enolate formation.
Hall PL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9571-9574 (1991)
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)