12339
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-L-β-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
color
colorless to white
mp
132-138 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clave InChI
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)