Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O7P2 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥95.0% (TLC)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleApplication
Neryl pyrophosphate, the cis isomer of geranyl pyrophosphate, may be used to characterize and study the kinetics of enzymes such as 1,8-cineole synthase, farnesyl pyrophosphate synthase, pinene cyclase and geranyl pyrophosphate:sabinene hydrate cyclase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (TLC) | description analytical standard | description ≥95.0% (TLC) | description analytical standard |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?