Merck
123099
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
98%
Sinónimos:
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Beilstein:
105104
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Clave InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)