Merck
120561
Sigma-Aldrich
Amaranth
Dye content 80 %
Sinónimos:
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H11N2Na3O10S3
Número de CAS:
Peso molecular:
604.47
Número de índice de color:
16185
Beilstein:
4122311
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composición
Dye content, 80%
λmáx.
521 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
Clave InChI
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)