Merck
120162
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromopyridine
≥98.0%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 181,00
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 181,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
236.89
Beilstein:
108477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
mp
110-115 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
Clave InChI
SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,5-Dibromopyridine undergoes lithiation with lithium diisopropylamide and on subsequent reaction with electrophiles yields 4-alkyl-3,5-dibromopyridines[1].
Aplicación
3,5-Dibromopyridine was used in the synthesis of new Hg(II) complexes with halogen (chloro, bromo, iodo) and 3,5-disubstituted pyridine ligands[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 4-alkyl-3, 5-dibromo-, 3-bromo-4, 5-dialkyl-and 3, 4, 5-trialkylpyridines via sequential metalation and metal-halogen exchange of 3, 5-dibromopyridine.
Gu YG and Bayburt EK.
Tetrahedron Letters, 37(15), 2565-2568 (1996)
Pyridine complexes of mercury (II) halides: Implications of a soft metal center for crystal engineering.
Hu C, et al.
CrystEngComm, 9(7), 603-610 (2007)