Merck
116335
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine
99%
Sinónimos:
6-Chloro-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
127.57
Beilstein:
107187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-6-methylpyridine has been used for experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analyses, as well as for conformational studies[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for