Merck
114634
Supelco
8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic acid
99%
Sinónimos:
Ferron, Iodoxyquinolinesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6INO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
351.12
Beilstein:
223832
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
Ensayo
99%
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
269-270 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Clave InChI
ZBJWWKFMHOAPNS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
For the colorimetric determination of ferric ion.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)