112291
Ethyl salicylate
99%
Sinónimos:
Ethyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.05 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
densidad
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
Clave InChI
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?