Merck
110019
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
99%
Sinónimos:
DIPA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
605284
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
599 °F
lim. expl.
8.5 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 110 g/L at 25 °C
densidad
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
7.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.45 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of high carbon materials from acetylenic precursors. Preparation of aromatic monomers bearing multiple ethynyl groups.
Neenan TX and Whitesides GM.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2489-2496 (1988)
Reaction of amines and acid catalysts. IV. Kinetics and mechanism of olefin formation from triethylamine and diisopropylamine on ?-alumina.
Hogan P and Pasek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 38(5), 1513-1521 (1973)
Koichi Mikami et al.
Chemical record (New York, N.Y.), 6(1), 1-11 (2006-02-14)
The difficulty as well as the significance of the direct generation of metal enolates of alpha-CF(3) ketones cannot be easily understood by chemists unfamiliar with F. In sharp contrast to the sunny side of non-F, hydrocarbon chemistry, F chemistry has
Decoupling deprotonation from metalation: Thia-Fries rearrangement.
Alan M Dyke et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(27), 5067-5070 (2008-05-28)
Songping Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(49), 15114-15127 (2003-12-05)
Lithium diisopropylamide-mediated lithiations of N-alkyl ketimines derived from cyclohexanones reveal that simple substitutions on the N-alkyl side chain and the 2-position of the cyclohexyl moiety afford a 60,000-fold range of rates. Detailed rate studies implicate monosolvated monomers at the rate-limiting