Merck
10919
Sigma-Aldrich
Fmoc isothiocyanate
≥98.0% (CHN)
Sinónimos:
9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9-Fluorenylmethyl isothiocyanatoformate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
281.33
Beilstein:
7930648
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥85% (coupling to amines)
≥98.0% (CHN)
solubilidad
ethanol: soluble
fluorescencia
λex 264 nm; λem 313 nm
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
amine
isothiocyanate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N=C=S
InChI
1S/C16H11NO2S/c18-16(17-10-20)19-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
Clave InChI
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Fmoc isothiocyanate can be used:
  • As a starting material in the preparation of biologically relevant pharmacophores named N-aryl-N′-carboalkoxy guanidines.[1]
  • In one of the intermediate steps for the synthesis of N-aryl-N-thiazolyl derivatives.[2]
  • To synthesize cyclic isothiourea derivatives as potent neuropeptide Y (NPY) Y1 receptor antagonists.[3]
  • To prepare 2-aminothiazoles,[4] aminobenz-imidazole conjugated thiazoles,[5] and thiazole derived cyclopeptides[6].
Otras notas
Reagent for the synthesis of substituted thioureas from amines[7]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solid-Phase Synthesis of 2-Aminothiazoles.
Patrick C. Kearney et al.
The Journal of organic chemistry, 63(1), 196-200 (2001-10-25)
Two-step hantzsch based macrocyclization approach for the synthesis of thiazole-containing cyclopeptides
Nefzi A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(22), 7939-7941 (2010)
Solid-Phase Synthesis of N-Aryl-N′-Carboalkoxy Guanidines by the Mitsunobu Reaction of Fmoc-Guanidines
Robinson DE, et al.
Synthetic Communications, 34(15), 2743-2749 (2004)
Diversity-oriented synthesis of N-aryl-N-thiazolyl compounds
Nefzi A and Arutyunyan S
Tetrahedron Letters, 51(37), 4797-4800 (2010)
Discovery and SAR of cyclic isothioureas as novel NPY Y1 receptor antagonists
Sun Z, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(23), 6801-6805 (2009)