108529
Diphenylphosphinic acid
99%
About This Item
assay
99%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)