103020
3-Hexanone
98%
Sinónimos:
Ethyl propyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.400 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PFCHFHIRKBAQGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?