Merck
102598
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzidine
97%
Sinónimos:
o-Dianisidine
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H3(OCH3)NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
244.29
Beilstein:
1879884
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
137-138 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid