1604600
USP
Rimexolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11β, 16α, 17β)-11-Hydroxy-16,17-dimethyl-17-(1-oxopropyl)androstra-1,4-dien-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rimexolone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[C@@H]1C2[C@@]3(C(=CC(=O)C=C3)CCC2C4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(C)C(=O)CC)(C1)C)C
InChI
1S/C24H34O3/c1-6-20(27)24(5)14(2)11-18-17-8-7-15-12-16(25)9-10-22(15,3)21(17)19(26)13-23(18,24)4/h9-10,12,14,17-19,21,26H,6-8,11,13H2,1-5H3/t14-,17?,18?,19+,21?,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
QTTRZHGPGKRAFB-PAIWTFDUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Rimexolone Ophthalmic Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable