1535722
USP
Phosphatidic acid (Soy) Monosodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt from soybean lecithin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phosphatidic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable