1445368
USP
Modafinil Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Diphenylmethyl)thio]acetamide, 2-(Benzhydrylthio)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
modafinil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Clé InChI
HCRQRIFRHGPWBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable