1308550
USP
L-histidine monohydrochloride monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-β-(4-imidazolyl)propionique monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
histidine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable