1270774
USP
Linseed oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Linseed oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flax seed oil
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.4795 (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup