1225485
USP
Doxazosin Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(1,4-benzodioxane-2-carbonyl)piperazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxazosin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
Clé InChI
RYWJYOGVNZEBKW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable